Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre ETFDH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ETFDH
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15919279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6003-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6003-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6003-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15949279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6003-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6003-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15969279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6003-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
ETFDH Protein
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
ETFDH
Recombinant Protein
E. coli
SSTCKVPRIT THYTIYPRDQ DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA ATRLKQLAAQ HEKDLRVCLV EKAAHIGAHT LSGACLDPRA FEELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYV VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEI LFHEDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKTTFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KKWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLLALGF VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIKPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGTLAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGILG VYGGMIYTGI FYWIFRGMEP WTLKHKGSDS DQLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLKDDS VPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPLEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM
Greater than 85.3% as determined by SDS-PAGE.