Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5990-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929179
  • 760.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_999299.1
Erythropoietin / EPO Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol
397249
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
E. coli
APPRLICDSR VLERYILEAK EGENATMGCA ESCSFSENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA MEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSEA LQLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIP LPDASPSSAT PLRTFAVDTL CKLFRNYSNF LRGKLTLYTG EACRRRDR