Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Epididymal secretory glutathione peroxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6117-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_999051.1
Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
Research Use Only
GPX5
Recombinant Protein
Yeast
NSNLEKMDCY KDVTGTIYDY DAFTLNGNEH IQFKQYAGKH VLFVNVATYC GLTAQYPELN TLQEELKPFG LVVLGFPCNQ FGKQEPGENS EILLGLKYVR PGGGYVPNFQ LFEKGDVNGE KEQKVFTFLK HSCPHPSELI GSIGYISWEP IRVHDIRWNF EKFLVGPDGV PVMRWVHETP ISTVKSDILA YLKQFKTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396920
1 mg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol