Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Coagulation factor XII Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Coagulation factor XII, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6008-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919329
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_999407.1
Coagulation factor XII Protein
Research Use Only
F12
Recombinant Protein
Yeast
IPPWKDPRKH KVMASEHTVV LTVTGEPCHF PFQYYRQLYY KCIQRGQRGP RPWCATTPNF EKDQRWAYCL EPMKVKDHCN KGNPCQKGGT CVNMPNGPHC ICPDHFTGKH CQKEKCFEPQ FLQFFQENEI WHRFEPAGVS KCQCKGPKAQ CKPVASQVCS TNPCLNGGSC LQTEGHRLCR CPTGYAGRLC DVDLKERCYS DRGLSYRGMA QTTLSGAPCQ PWASEATYWN MTAEQALNWG LGDHAFCRNP DNDTRPWCFV WRGDQLSWQY CRLARCQAPI GEAPPILTPT QSPSEHQDSP LLSREPQPTT QTPSQNLTSA WCAPPEQRGP LPSAGLVGCG QRLRKRLSSL NR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397474
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol