Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig CALR / Calreticulin Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre CALR / Calreticulin Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Pig
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16067481 Ver documentos enQuireBio™
QP9027-YE-10UG
10 μg 352.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16007491 Ver documentos enQuireBio™
QP9027-YE-50UG
50 μg 491.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16057481 Ver documentos enQuireBio™
QP9027-YE-100UG
100 μg 860.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16087481 Ver documentos enQuireBio™
QP9027-YE-200UG
200 μg 1415.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16097481 Ver documentos enQuireBio™
QP9027-YE-500UG
500 μg 2060.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16077481 Ver documentos enQuireBio™
QP9027-YE-1MG
1 mg 3175.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CALR / Calreticulin Protein
His
Pig
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001167604.1
Recombinant Protein
Yeast
EPTIYFKEQF LDGDGWTDRW IESKHKPDFG RFVLSSGKFY GDQEKDKGLQ TSQDARFYAL SARFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPDGL DQTDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAVKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDSNIYA YENFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEEKKRK EEEEVDKEDE EDKDEDEEEE DEKEEEEEED AAAGQAKDEL
100381266
Calr