Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig CALR / Calreticulin Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9027-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001167604.1
CALR / Calreticulin Protein
Research Use Only
Calr
Recombinant Protein
Yeast
EPTIYFKEQF LDGDGWTDRW IESKHKPDFG RFVLSSGKFY GDQEKDKGLQ TSQDARFYAL SARFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPDGL DQTDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAVKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDSNIYA YENFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEEKKRK EEEEVDKEDE EDKDEDEEEE DEKEEEEEED AAAGQAKDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100381266
10 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol