missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig Calpain-2 catalytic subunit Protein

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Calpain-2 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5757-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15917539

  • 985.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Calpain-2 catalytic subunit Protein
Research Use Only
CAPN2
Recombinant Protein
E. coli
YPNTFWMNPQ YLIKLEEEDE DQEDGESGCT FLVGLIQKHR RRQRKMGEDM HTIGFGIYEV PEELTGQTNI HLSKNFFLTH RARERSDTFI NLREVLNRFK LPPGEYILVP STFEPNKDGD FCIRVFSEKK ADYQVVDDEI EADLEENDAS EDDIDDGFRR LFAQLAGEDA EISAFELQTI LRRVLAKRQD IKSDGFSIET CRIMVDMLDS DGSAKLGLKE FYILWTKIQK YQKIYREIDV DRSGTMNSYE MRKALEEAGF KLPCQLHQVI VARFADDQLI IDFDNFVRCL VRLETLFRIS KQLDSENTGT IELDLISWLC FSVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales