Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig C5a / Complement 5a Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) C5a / Complement 5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9020-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
C5a / Complement 5a Protein
Research Use Only
C5
Recombinant Protein
Yeast
MLQKKIEEEA AKYKYAMLKK CCYDGAYRND DETCEERAAR IKIGPKCVKA FKDCCYIANQ VRAEQSHKNI QLGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol