Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig beta-NGF / Beta-NGF Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) beta-NGF / Beta-NGF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7637-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049940
Cantidad Precio
1 309.00€ / 10 microgramos
6 288.51€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
beta-NGF / Beta-NGF Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ngf
Recombinant Protein
E. coli
SSSHPVFHRG EFSVCDSVSV WVGDKTTATD IKGKEVMVLG EVNINNSVFK QYFFETKCRD PNPVDSGCRG IDSKHWNSYC TTTHTFVKAL TMDGKQAAWR FIRIDTACVC VLSRKAGRRA