Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Antibacterial peptide PMAP-36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7219-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037770
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001123437.1
Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Research Use Only
PMAP36
Recombinant Protein
E. coli
VGRFRRLRKK TRKRLKKIGK VLKWIPPIVG SIPLGCG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100170124
1 mg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol