Learn More
enQuireBio™ Recombinant Parvovirus Parvovirus VP2 Protein
Recombinant Protein
365.00€ - 3800.00€
Especificaciones
Nombre Parvovirus Parvovirus VP2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Parvovirus
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954018
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10489-500UG
500 μg
1300.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944018
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10489-2MG
2 mg
3800.00€
2 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934018
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10489-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Parvovirus Parvovirus VP2 Protein
Untested
Parvovirus
Native
>90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Tris NaCl pH7.9.