Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) L-ornithine N(5)-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada P. aeruginosa
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16040121 Ver documentos enQuireBio™
QP7676-EC-10UG
10 μg 309.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16080121 Ver documentos enQuireBio™
QP7676-EC-50UG
50 μg 437.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16030121 Ver documentos enQuireBio™
QP7676-EC-100UG
100 μg 760.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16060121 Ver documentos enQuireBio™
QP7676-EC-200UG
200 μg 1245.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16070121 Ver documentos enQuireBio™
QP7676-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16050121 Ver documentos enQuireBio™
QP7676-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
His-SUMO
P. aeruginosa
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_251076.1
Recombinant Protein
E. coli
MTQATATAVV HDLIGVGFGP SNIALAIALQ ERAQAQGALE VLFLDKQGDY RWHGNTLVSQ SELQISFLKD LVSLRNPTSP YSFVNYLHKH DRLVDFINLG TFYPCRMEFN DYLRWVASHF QEQSRYGEEV LRIEPMLSAG QVEALRVISR NADGEELVRT TRALVVSPGG TPRIPQVFRA LKGDGRVFHH SQYLEHMAKQ PCSSGKPMKI AIIGGGQSAA EAFIDLNDSY PSVQADMILR ASALKPADDS PFVNEVFAPK FTDLIYSREH AERERLLREY HNTNYSVVDT DLIERIYGVF YRQKVSGIPR HAFRCMTTVE RATATAQGIE LALRDAGSGE LSVETYDAVI LATGYERQLH RQLLEPLAEY LGDHEIGRDY RLQTDERCKV AIYAQGFSQA SHGLSDTLLS VLPVRAEEIS GSLYQHLKPG TAARALHEHA LAS
882167
pvdA