Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) L-ornithine N(5)-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Marca:  enQuireBio™ QP7676-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_251076.1
P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
Research Use Only
pvdA
Recombinant Protein
E. coli
MTQATATAVV HDLIGVGFGP SNIALAIALQ ERAQAQGALE VLFLDKQGDY RWHGNTLVSQ SELQISFLKD LVSLRNPTSP YSFVNYLHKH DRLVDFINLG TFYPCRMEFN DYLRWVASHF QEQSRYGEEV LRIEPMLSAG QVEALRVISR NADGEELVRT TRALVVSPGG TPRIPQVFRA LKGDGRVFHH SQYLEHMAKQ PCSSGKPMKI AIIGGGQSAA EAFIDLNDSY PSVQADMILR ASALKPADDS PFVNEVFAPK FTDLIYSREH AERERLLREY HNTNYSVVDT DLIERIYGVF YRQKVSGIPR HAFRCMTTVE RATATAQGIE LALRDAGSGE LSVETYDAVI LATGYERQLH RQLLEPLAEY LGDHEIGRDY RLQTDERCKV AIYAQGFSQA SHGLSDTLLS VLPVRAEEIS GSLYQHLKPG TAARALHEHA LAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
882167
50 μg
Not determined.
Full Length
P. aeruginosa
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol