Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Elastase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Elastase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Marca:  enQuireBio™ QP7029-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057100
Cantidad Precio
1 343.00€ / 10 microgramos
6 319.98€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_252413.1
P. aeruginosa Elastase Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
P. aeruginosa
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
880368
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
lasB
Recombinant Protein
E. coli
AEAGGPGGNQ KIGKYTYGSD YGPLIVNDRC EMDDGNVITV DMNSSTDDSK TTPFRFACPT NTYKQVNGAY SPLNDAHFFG GVVFKLYRDW FGTSPLTHKL YMKVHYGRSV ENAYWDGTAM LFGDGATMFY PLVSLDVAAH EVSHGFTEQN SGLIYRGQSG GMNEAFSDMA GEAAEFYMRG KNDFLIGYDI KKGSGALRYM DQPSRDGRSI DNASQYYNGI DVHHSSGVYN RAFYLLANSP GWDTRKAFEV FVDANRYYWT ATSNYNSGAC GVIRSAQNRN YSAADVTRAF STVGVTCPSA L