Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine Prolactin Antagonist Protein
A cDNA sequence encoding the Prolactin Antagonist was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Especificaciones
Nombre Prolactin Antagonist Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Ovine Prolactin Antagonist is devoid of agonistic activity and capable of inhibiting biological activity of Ovine Prolactin or other lactogenic hormones as evidenced by proliferation assay of Nb2 or other cells.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP14010-EC-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15935409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP14010-EC-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15925409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP14010-EC-1MG
1 mg
2055.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Prolactin Antagonist Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
Ovine Prolactin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02%-0.03% NaHCO3.
Research Use Only
Ovine Prolactin Antagonist is devoid of agonistic activity and capable of inhibiting biological activity of Ovine Prolactin or other lactogenic hormones as evidenced by proliferation assay of Nb2 or other cells.
Ovine
His
Greater than 99.0% as determined by SDS-PAGE.