missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine Leptin tA Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin tA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Nombre | Leptin tA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Leptin-Antagonist Triple Mutant Ovine Recombinant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of mouse leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925078
|
enQuireBio™
QP10757-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945078
|
enQuireBio™
QP10757-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935078
|
enQuireBio™
QP10757-1MG |
1 mg |
2550.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Leptin tA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was lyophilized from a concentrated (0.65 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Leptin-Antagonist Triple Mutant Ovine Recombinant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of mouse leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. | |
Ovine | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE. |