Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:9) YopH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00€ - 6055.00€
Especificaciones
Nombre Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13977-50UG
50 μg
910.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13977-100UG
100 μg
1365.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13977-1MG
1 mg
6055.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Y. Enterocolitica (O:9) YopH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Y. Enterocolitica (O:9) YopH is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.