Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:8) YopM Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:8) YopM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00€ - 6055.00€
Especificaciones
Nombre | Y. Enterocolitica (O:8) YopM Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945289
|
enQuireBio™
QP13974-50UG |
50 μg |
910.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925289
|
enQuireBio™
QP13974-100UG |
100 μg |
1365.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935289
|
enQuireBio™
QP13974-1MG |
1 mg |
6055.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Y. Enterocolitica (O:8) YopM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Y. Enterocolitica(O:8) YopM is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |