Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Uricase Protein
A cDNA sequence encoding the Uricase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 339.00€
Especificaciones
Nombre Uricase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The specific activity was found to be 10U/mg. One Unit oxidizes one micromole of uric acid per minute at 25C, at pH 8.5.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10908-100UG
100 μg
137.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10908-500UG
500 μg
212.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10908-1MG
1 mg
339.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Uricase Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
msavkaaryg kdnvrvykvh kdektgvqtv yemtvcvlle geietsytka dnsvivatds ikntiyitak qnpvtppelf gsilgthfie kynhihaahv nivchrwtrm didgkphphs firdseekrn vqvdvvegkg idiksslsgl tvlkstnsqf wgflrdeytt lketwdrils tdvdatwqwk nfsglqevrs hvpkfdatwa tarevtlktf aednsasvqa tmykmaeqil arqqlietve yslpnkhyfe idlswhkglq ntgknaevfa pqsdpnglik ctvgrsslks kl
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity was found to be 10U/mg. One Unit oxidizes one micromole of uric acid per minute at 25C, at pH 8.5.
Other
Untagged
Each 1.5 mg Uricase contains 5 mg sucrose, 25 mg glycine, 0.1 mg Tween-80, 13.6 mg Na2HPO4*12H20 and 0.33 mg NaH2PO4*2H20.