Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Thymosin ?4 Protein
A cDNA sequence encoding the Thymosin ?4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Nombre Thymosin ?4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13746-20UG
20 μg
137.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15924569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13746-100UG
100 μg
212.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15934569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13746-1MG
1 mg
1500.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Thymosin ?4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses.