missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TBEV Core Protein
A cDNA sequence encoding the TBEV Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | TBEV Core Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994409
|
enQuireBio™
QP13697-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914419
|
enQuireBio™
QP13697-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904419
|
enQuireBio™
QP13697-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TBEV Core Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Encephalitis protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
20mM MES pH 6.5, 8M urea, 200mM NaCl and 0.05% Tween-20. |