missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other T4 DNA Protein

A cDNA sequence encoding the T4 DNA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 1500.00€

Especificaciones

Nombre T4 DNA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935428
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10872-100,000IU
100,000 IU
402.00€
100000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15945428
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10872-20,000IU
20,000 IU
137.00€
20000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15955428
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10872-500,000IU
500,000 IU
1500.00€
500000 unidades
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

T4 DNA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Other
Untagged
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM KCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 200 microg/ml BSA and 50% glycerol. Store at -20C.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados