missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other T4 DNA Protein

A cDNA sequence encoding the T4 DNA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10872-100,000IU

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15935428

  • 402.00€ / 100000 unidades
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

T4 DNA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM KCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 200 microg/ml BSA and 50% glycerol. Store at -20C.
100,000 IU
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Other
Untagged
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales