Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptokinase Protein
A cDNA sequence encoding the Streptokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
339.00€ - 1110.00€
Especificaciones
Nombre Streptokinase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The specific biological activity measured by the ability of fibrin lysis in agarose plate was found to be 80000U/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16049441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10871-1,500,000IU
1,500,000 IU
1110.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915428
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10871-250,000IU
250,000 IU
339.00€
250000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925428
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10871-750,000IU
750,000 IU
600.00€
750000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Streptokinase Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
IAGPEWLLDR PSVNNSQLVV SVAGTVEGTN QDISLKFFEI DLTSRPAHGG KTEQGLSPKS KLFATDSGAM PHKLEKADLL KAIQEQLIAN VHSNDDYFEV IDFASDATIT DRNGKVYFAD KDGSVTLPIQ PVQEFLLKGH VRVRPYKEKP VQNQAKSVDV EYTVQFTPLN PDDDFRPALK DTKLLKTLAI GDTITSQELL AQAQSILNKN HPGYTIYERD SSIVTHDNDI FRTILPMDQE FTYHVKNREQ AYRINKKSGL NEEINNTDLI SEKYYVLKKG EKPYDPFDRS HLKLFTIKYV DVNTNELLKS EQLLTASERN LDFRDLYDPR DKAKLLYNNL DAFGIMDYTL TGKVEDNHDD TNRIITVYMG KRPEGENASY HLAYDKDRYT EEEREVYSYL RYTGTPIPDN PNDK
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific biological activity measured by the ability of fibrin lysis in agarose plate was found to be 80000U/mg.
Other
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated (1 mg/ml) solution in PBS, pH 7.4.