Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptavidin Protein
A cDNA sequence encoding the Streptavidin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
136.00€ - 5300.00€
Especificaciones
Nombre | Streptavidin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954189
|
enQuireBio™
QP13625-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944189
|
enQuireBio™
QP13625-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934189
|
enQuireBio™
QP13625-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914189
|
enQuireBio™
QP13625-2MG |
2 mg |
137.00€
2 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924189
|
enQuireBio™
QP13625-5MG |
5 mg |
136.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984179
|
enQuireBio™
QP13625-10MG |
10 mg |
212.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904189
|
enQuireBio™
QP13625-20MG |
20 mg |
212.00€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15974179
|
enQuireBio™
QP13625-100MG |
100 mg |
1665.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994179
|
enQuireBio™
QP13625-1GR |
1 g |
5300.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Streptavidin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Lyophilized (1 mg/ml) in 50mM NaCl, pH 9.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
MRKIVVAAIA VSLTTVSITA SASADPSKDS KAQVSAAEAG ITGTWYNQLG STFIVTAGAD GALTGTYESA VGNAESRYVL TGRYDSAPAT DGSGTALGWT VAWKNNYRNA HSATTWSGQY VGGAEARINT QWLLTSGTTE ANAWKSTLVG HDTFTKVKPS AASIDAAKKA GVNNGNPLDA VQQ |