Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA-Cys Long Protein
A cDNA sequence encoding the SPA-Cys Long was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Nombre | SPA-Cys Long Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | spa |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944009
|
enQuireBio™
QP13571-10MG |
10 mg |
137.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934009
|
enQuireBio™
QP13571-100MG |
100 mg |
389.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954009
|
enQuireBio™
QP13571-1GR |
1 g |
2270.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SPA-Cys Long Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQHDEAQQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN DSQAPKADAQ QNNFNKDQQS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLSEAKKLNE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDAQ APKADNKFNK EQQNAFYEIL HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDAQAP KEEDNKKPGK EDGNKPGKED GNKPGKEDNK KPGKEDGNKP GKEDNNKPGK EDGNKPGKED NNKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDTVNDI AKANGTTADK IAADNKLADK NMIKPGQELV VDC | |
Greater than 97.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
spa | |
Other | |
Untagged | |
SPA protein was lyophilized with no additives. |