Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Sincalide Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 755.00€
Especificaciones
Nombre Sincalide Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913789
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13506-1MG
1 mg
137.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15933789
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13506-5MG
5 mg
212.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923789
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13506-25MG
25 mg
755.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sincalide Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 99.0% as determined by RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Sincalide was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.