Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Shiga Like Toxin 2 Protein
A cDNA sequence encoding the Shiga Like Toxin 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre Shiga Like Toxin 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13496-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15933759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13496-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15923759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13496-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Shiga Like Toxin 2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Shiga Like Toxin 2 protein solution contains PBS, 50mM arginine and 0.05% sodium azide.