Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SecB Protein
A cDNA sequence encoding the SecB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre SecB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13448-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13448-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15913599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13448-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SecB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The SecB protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSEQNNTEMT FQIQRIYTKD ISFEAPNAPH VFQKDWQPEV KLDLDTASSQ LADDVYEVVL RVTVTASLGE ETAFLCEVQQ GGIFSIAGIE GTQMAHCLGA YCPNILFPYA RECITSMVSR GTFPQLNLAP VNFDALFMNY LQQQAGEGTE EHQDA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.