missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protein-G His Protein
A cDNA sequence encoding the Protein-G His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Nombre | Protein-G His Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952709
|
enQuireBio™
QP13167-1MG |
1 mg |
137.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942709
|
enQuireBio™
QP13167-10MG |
10 mg |
389.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932709
|
enQuireBio™
QP13167-100MG |
100 mg |
2270.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Protein-G His Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized with no additives. |