missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Protein-A/G/L-Cys Protein

A cDNA sequence encoding the Protein-A/G/L-Cys was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

149.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Nombre Protein-A/G/L-Cys Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13166-1MG
1 mg
149.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15912709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13166-10MG
10 mg
402.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15902709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13166-100MG
100 mg
1970.00€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Protein-A/G/L-Cys Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein- A/G/L was lyophilized without any additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
NAAQHDEAQQ NAFYQVLNMP NLNADQRNGF IQSLKDDPSQ SANVLGEAQK LNDSQAPKAD AQQNNFNKDQ QSAFYEILNM PNLNEAQRNG FIQSLKDDPS QSTNVLGEAK KLNESQAPKA DNNFNKEQQN AFYEILNMPN LNEEQRNGFI QSLKDDPSQS ANLLSEAKKL NESQAPKADN KFNKEQQNAF YEILHLPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLAEAKKLND AQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLTEE QRNGFIQSLK DDPSVSKEIL AEAKKLNDAQ APKEEDSLEG SGSGTYKLIL NGKTLKGETT TEAVDAATAE KVFKQYANDN GVDGEWTYDD ATKTFTVTEK PEVIDASELT PAVTTYKLVI NGKTLKGETT TKAVDAETAE KAFKQYANDN GVDGVWTYDD ATKTFTVTEE PRARPGSGSG KEETPETPET DSEEEVTIKA NLIFANGSTQ TAEFKGTFEK ATSEAYAYAD TLKKDNGEYT VDVADKGYTL NIKFAGKEKT PEEPKEEVTI KANLIYADGK TQTAEFKGTF EEATAEAYRY ADALKKDNGE YTVDVADKGY TLNIKFAGKE KTPEEPKEEV TIKANLIYAD GKTQTAEFKG TFEEATAEAY RYADLLAKEN GKYTVDVADK GYTLNIKFAG KEKTPEEPKE EVTIKANLIY ADGKTQTAEF KGTFAEATAE AYRYADLLAK ENGKYTADLE DGGYTINIRF AGKKVDEKPE EKEQVTIKEN IYFEDGTVQT ATFKGTFAEA TAEAYRYADL LSKEHGKYTA DLEDGGYTIN IRFAGC
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications