Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protease Protein
A cDNA sequence encoding the Protease was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 460.00€
Especificaciones
Nombre Protease Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15902689 Ver documentos enQuireBio™
QP13159-150IU
150 IU 160.00€
150 unidades Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15912689 Ver documentos enQuireBio™
QP13159-50IU
50 IU 103.00€
50 unidades Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15992679 Ver documentos enQuireBio™
QP13159-1,000IU
1000 IU 460.00€
1000 unidades Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Protease Protein
Untagged
Other
Recombinant Protein
E. coli