Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PMSG Protein
A cDNA sequence encoding the PMSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
125.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Nombre | PMSG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942449
|
enQuireBio™
QP13081-100000IU |
100000 IU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15952449
|
enQuireBio™
QP13081-1000IU |
1000 IU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15962449
|
enQuireBio™
QP13081-5000IU |
5000 IU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
PMSG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
The PMSG was lyophilized with no additives. |