missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Placental Lactogen Caprine Protein

A cDNA sequence encoding the Placental Lactogen Caprine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 755.00€

Especificaciones

Nombre Placental Lactogen Caprine Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Placental Lactogen Caprine is biologically active as evidenced by inducing proliferation of Nb2 cells.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15905298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10828-50UG
50 μg
137.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15995288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10828-200UG
200 μg
212.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15985288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10828-1MG
1 mg
755.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Placental Lactogen Caprine Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02-0.03% NaHCO3.
Research Use Only
Placental Lactogen Caprine is biologically active as evidenced by inducing proliferation of Nb2 cells.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications