Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Pfu DNA Polymerase Protein
A cDNA sequence encoding the Pfu DNA Polymerase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Nombre | Pfu DNA Polymerase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912279
|
enQuireBio™
QP13023-100U |
100 IU |
212.00€
100 unidades |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922279
|
enQuireBio™
QP13023-2500U |
2500 U |
1415.00€
2500 unidades |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932279
|
enQuireBio™
QP13023-500U |
500 U |
364.00€
500 unidades |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Pfu DNA Polymerase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
s-HCl (pH 8.8 at 25C), 100mM (NH4)2SO4, 100mM KCl, 1% Triton X-100, 1 mg/ml BSA, 20mM MgSO4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MILDVDYITE EGKPVIRLFK KENGKFKIEH DRTFRPYIYA LLRDDSKIEE VKKITGERHG KIVRIVDVEK VEKKFLGKPI TVWKLYLEHP QDVPTIREKV REHPAVVDIF EYDIPFAKRY LIDKGLIPME GEEELKILAF DIETLYHEGE EFGKGPIIMI SYADENEAKV ITWKNIDLPY VEVVSSEREM IKRFLRIIRE KDPDIIVTYN GDSFDFPYLA KRAEKLGIKL TIGRDGSEPK MQRIGDMTAV EVKGRIHFDL YHVITRTINL PTYTLEAVYE AIFGKPKEKV YADEIAKAWE SGENLERVAK YSMEDAKATY ELGKEFLPME IQLSRLVGQP LWDVSRSSTG NLVEWFLLRK AYERNEVAPN KPSEEEYQRR LRESYTGGFV KEPEKGLWEN IVYLDFRALY PSIIITHNVS PDTLNLEGCK NYDIAPQVGH KFCKDIPGFI PSLLGHLLEE RQKIKTKMKE TQDPIEKILL DYRQKAIKLL ANSFYGYYGY AKARWYCKEC AESVTAWGRK YIELVWKELE EKFGFKVLYI DTDGLYATIP GGESEEIKKK ALEFVKYINS KLPGLLELEY EGFYKRGFFV TKKRYAVIDE EGKVITRGLE IVRRDWSEIA KETQARVLET ILKHGDVEEA VRIVKEVIQK LANYEIPPEK LAIYEQITRP LHEYKAIGPH VAVAKKLAAK GVKIKPGMVI GYIVLRGDGP ISNRAILAEE YDPKKHKYDA EYYIENQVLP AVLRILEGFG YRKEDLRYQK TRQVGLTSWL NIKKS |