Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PfCs Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the PfCs Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
205.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Nombre PfCs Mosaic Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13014-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15962249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13014-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15952249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13014-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
PfCs Mosaic Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
150mM Imidazole, pH 8.0, 150mM NaCl, 25mM Sodium Phosphate and 50% glycerol.