Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Myelin Basic Protein
A cDNA sequence encoding the Myelin Basic Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7008 |
---|---|
Nombre | Myelin Basic Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TEF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931139
|
enQuireBio™
QP12658-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951139
|
enQuireBio™
QP12658-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911139
|
enQuireBio™
QP12658-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941139
|
enQuireBio™
QP12658-HIS-EC-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921139
|
enQuireBio™
QP12658-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7008 | |
Research Use Only | |
TEF | |
Other | |
His | |
The MBP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Myelin Basic Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGNHAGK RELNAEKAST NSETNRGESE KKRNLGELSR TTSEDNEVFG EADANQNNGT SSQDTAVTDS KRTADPKNAW QDAHPADPGS RPHLIRLFSR DAPGREDNTF KDRPSESDEL QTIQEDSAAT SESLDVMASQ KRPSQRHGSK YLATASTMDH ARHGFLPRHR DTGILDSIGR FFGGDRGAPK RGSGKVSSEE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |