Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MSRA Protein
A cDNA sequence encoding the MSRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre | MSRA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911399
|
enQuireBio™
QP12742-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931399
|
enQuireBio™
QP12742-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921399
|
enQuireBio™
QP12742-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MSRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
MSRA protein solution (0.5 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLFDKKHLV SPADALPGRN TPMPVATLHA VNGHSMTNVP DGMEIAIFAM GCFWGVERLF WQLPGVYSTA AGYTGGYTPN PTYREVCSGD TGHAEAVRIV YDPSVISYEQ LLQVFWENHD PAQGMRQGND HGTQYRSAIY PLTPEQDAAA RASLERFQAA MLAADDDRHI TTEIANATPF YYAEDDHQQY LHKNPYGYCG IGGIGVCLPP EA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |