missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MMLV RT Protein
A cDNA sequence encoding the MMLV RT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 910.00€
Especificaciones
Nombre | MMLV RT Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901289
|
enQuireBio™
QP12705-10000U |
10000 IU |
212.00€
10000 unidades |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911289
|
enQuireBio™
QP12705-2500U |
2500 U |
137.00€
2500 unidades |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921289
|
enQuireBio™
QP12705-50000U |
50000 IU |
910.00€
50000 unidades |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MMLV RT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.1% Triton X-100, 2mM DTT, 0.1mM EDTA and 50% glycerol. |