Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MIF T. Vaginalis Protein
A cDNA sequence encoding the MIF T. Vaginalis was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre MIF T. Vaginalis Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15981259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12697-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15961259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12697-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15971259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12697-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MIF T. Vaginalis Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
MIF T. Vaginalis filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20 mM Tris buffer and 50 mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MPALVIKTNA KFTEEEKSKA TEELGNIVSK VLGKPISYVM VTLEDGVAVR FGGSDEKAAF MSLMSIGGLN RAVNKRASAA LTKWFTDHGF QGDRIYIVFN PKSAEDWGFN GDTFAHHHHH H
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.