Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Lysostaphin Protein
A cDNA sequence encoding the Lysostaphin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
136.00€ - 570.00€
Especificaciones
Nombre Lysostaphin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen lss
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935138
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10778-1MG
1 mg
136.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
15945138
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10778-5MG
5 mg
349.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
15925138
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10778-10MG
10 mg
570.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Lysostaphin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MKKTKNNYYT RPLAIGLSTF ALASIVYGGI QNETHASEKS NMDVSKKVAE VETSKAPVEN TAEVETSKAP VENTAEVETS KAPVENTAEV ETSKAPVENT AEVETSKAPV ENTAEVETSK APVENTAEVE TSKAPVENTA EVETSKAPVE NTAEVETSKA PVENTAEVET SKAPVENTAE VETSKAPVEN TAEVETSKAP VENTAEVETS KAPVENTAEV ETSKAPVENT AEVETSKALV QNRTALRAAT HEHSAQWLNN YKKGYGYGPY PLGINGGMHY GVDFFMNIGT PVKAISSGKI VEAGWSNYGG GNQIGLIEND GVHRQWYMHL SKYNVKVGDY VKAGQIIGWS GSTGYSTAPH LHFQRMVNSF SNSTAQDPMP FLKSAGYGKA GGTVTPTPNT GWKTNKYGTL YKSESASFTP NTDIITRTTG PFRSMPQSGV LKAGQTIHYD EVMKQDGHVW VGYTGNSGQR IYLPVRTWNK STNTLGVLWG TIK
97% as determined by RP-HPLC.
Research Use Only
lss
Other
Untagged
The protein was lyophilized without any additives.