Learn More
enQuireBio™ Recombinant other lldD Protein
A cDNA sequence encoding the lldD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 948121 |
---|---|
Nombre | lldD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | lldD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930879
|
enQuireBio™
QP12578-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920879
|
enQuireBio™
QP12578-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910879
|
enQuireBio™
QP12578-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
948121 | |
Research Use Only | |
lldD | |
Other | |
His | |
The lldD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
lldD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIISAA SDYRAAAQRI LPPFLFHYMD GGAYSEYTLR RNVEDLSEVA LRQRILKNMS DLSLETTLFN EKLSMPVALA PVGLCGMYAR RGEVQAAKAA DAHGIPFTLS TVSVCPIEEV APAIKRPMWF QLYVLRDRGF MRNALERAKA AGCSTLVFTV DMPTPGARYR DAHSGMSGPN AAMRRYLQAV THPQWAWDVG LNGRPHDLGN ISAYLGKPTG LEDYIGWLGN NFDPSISWKD LEWIRDFWDG PMVIKGILDP EDARDAVRFG ADGIVVSNHG GRQLDGVLSS ARALPAIADA VKGDIAILAD SGIRNGLDVV RMIALGADTV LLGRAFLYAL ATAGQAGVAN LLNLIEKEMK VAMTLTGAKS ISEITQDSLV QGLGKELPAA LAPMAKGNAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |