Learn More
enQuireBio™ Recombinant other ldhA Protein
A cDNA sequence encoding the ldhA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 946315 |
---|---|
Nombre | ldhA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ldhA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950779
|
enQuireBio™
QP12548-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940779
|
enQuireBio™
QP12548-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930779
|
enQuireBio™
QP12548-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
946315 | |
Research Use Only | |
ldhA | |
Other | |
His | |
The ldhA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
ldhA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKLAVY STKQYDKKYL QQVNESFGFE LEFFDFLLTE KTAKTANGCE AVCIFVNDDG SRPVLEELKK HGVKYIALRC AGFNNVDLDA AKELGLKVVR VPAYDPEAVA EHAIGMMMTL NRRIHRAYQR TRDANFSLEG LTGFTMYGKT AGVIGTGKIG VAMLRILKGF GMRLLAFDPY PSAAALELGV EYVDLPTLFS ESDVISLHCP LTPENYHLLN EAAFEQMKNG VMIVNTSRGA LIDSQAAIEA LKNQKIGSLG MDVYENERDL FFEDKSNDVI QDDVFRRLSA CHNVLFTGHQ AFLTAEALTS ISQTTLQNLS NLEKGETCPN ELV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |