Learn More
enQuireBio™ Recombinant other JEV Protein
A cDNA sequence encoding the JEV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre JEV Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15930529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12471-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15950529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12471-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15940529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12471-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
JEV Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Encephalitis protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-MES pH 6.5, 8M urea, 200mM NaCl and 0.05% Tween-20.