Learn More
enQuireBio™ Recombinant other HSA Protein
A cDNA sequence encoding the HSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 213
Nombre HSA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ALB
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12314-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12314-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15940029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12314-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15900029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12314-10MG
10 mg
137.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
15920029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12314-50MG
50 mg
212.00€
50 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15910029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12314-500MG
500 mg
755.00€
500 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
213
Research Use Only
ALB
Other
HSA protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
HSA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
RGVFRRDAHK SEVAHRFKDL GEENFKALVL IAFAQYLQQC PFEDHVKLVN EVTEFAKTCV ADESAENCDK SLHTLFGDKL CTVATLRETY GEMADCCAKQ EPERNECFLQ HKDDNPNLPR LVRPEVDVMC TAFHDNEETF LKKYLYEIAR RHPYFYAPEL LFFAKRYKAA FTECCQAADK AACLLPKLDE LRDEGKASSA KQRLKCASLQ KFGERAFKAW AVARLSQRFP KAEFAEVSKL VTDLTKVHTE CCHGDLLECA DDRADLAKYI CENQDSISSK LKECCEKPLL EKSHCIAEVE NDEMPADLPS LAADFVESKD VCKNYAEAKD VFLGMFLYEY ARRHPDYSVV LLLRLAKTYE TTLEKCCAAA DPHECYAKVF DEFKPLVEEP QNLIKQNCEL FEQLGEYKFQ NALLVRYTKK VPQVSTPTLV EVSRNLGKVG SKCCKHPEAK RMPCAEDYLS VVLNQLCVLH EKTPVSDRVT KCCTESLVNR RPCFSALEVD ETYVPKEFNA ETFTFHADIC TLSEKERQIK KQTALVELVK HKPKATKEQL KAVMDDFAAF VEKCCKADDK ETCFAEEGKK LVAASQAALG LHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.