missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Hexarelin Protein
A cDNA sequence encoding the Hexarelin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
452.00€ - 4540.00€
Especificaciones
Nombre | Hexarelin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919758
|
enQuireBio™
QP12225-20MG |
20 mg |
452.00€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909758
|
enQuireBio™
QP12225-100MG |
100 mg |
1060.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929758
|
enQuireBio™
QP12225-500MG |
500 mg |
4540.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Hexarelin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The Hexarelin peptide was lyophilized with no additives. |