missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other hCG Protein
A cDNA sequence encoding the hCG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 276.00€
Especificaciones
Nombre | hCG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The activity was found to be 5625IU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974568
|
enQuireBio™
QP10664-2.5MG |
2.5 mg |
137.00€
2.50 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984568
|
enQuireBio™
QP10664-5MG |
5 mg |
187.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964568
|
enQuireBio™
QP10664-10MG |
10 mg |
276.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
hCG Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
The hCG was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
The activity was found to be 5625IU/mg. | |
Other | |
Untagged |