missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GroES Protein
A cDNA sequence encoding the GroES was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | GroES Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969208
|
enQuireBio™
QP12052-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989208
|
enQuireBio™
QP12052-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979208
|
enQuireBio™
QP12052-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GroES Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The GroES protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNIRPLHDRV IVKRKEVETK SAGGIVLTGS AAAKSTRGEV LAVGNGRILE GEVKPLDVKVGDIVIFNDG YGVKSEKIDN EEVLIMSESD ILAIVEA | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |