missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Gly m 4.0101 Protein

A cDNA sequence encoding the Gly m 4.0101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11997-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919048

  • 910.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Gly m 4.0101 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGVFTFEDEI NSPVAPATLY KALVTDADNV IPKALDSFKS VENVEGNGGP GTIKKITFLE DGETKFVLHK IESIDEANLG YSYSVVGGAA LPDTAEKITF DSKLVAGPNG GSAGKLTVKY ETKGDAEPNQ DELKTGKAKA DALFKAIEAY LLAHPDYN
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Gly m 4.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales