Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GLC8 Yeast Protein
A cDNA sequence encoding the GLC8 Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | GLC8 Yeast Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928998
|
enQuireBio™
QP11981-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948998
|
enQuireBio™
QP11981-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938998
|
enQuireBio™
QP11981-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GLC8 Yeast Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGGI LKNPLALSPE QLAQQDPETL EEFRRQVYEN TQKNAKLTSH KRNIPGLDNT KEEGEIIGTS STFLPKDTLS LKHEQDMLAK MTPEERVQWN QRNLAENEIT KKQFQDIHID EPKTPYQGAV DPHGEYYRVD DDEDEDNSDK KPCQVANDDI DDLSLGEPEF EIKENKQPDF ETNDENDEDS PEARHKKFEE MRKKHYDVRA IFNKKSREAL KDEDEDEDDS TTKEP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |